Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de transferencia de fluido, juego de extensión
Código de producto. 17890687 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
TPE 374, 1 m (3,25 ft)
TPE 374, 2,5 m (8,2 ft)
TPE 374, 5 m (16,4 ft)
Tipos de conector:
Luer
MPC
MPX
Dimensiones:
1,2 in DI x 3/4 in DE
1/4 in x 7/16 in DE
1/8 in DI x 1/4 in DE
3/8 in DI x 5/8 in DE
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tipos de conector Dimensiones Tamaño de la unidad
17890687 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) Luer 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17850687 TPE 374, 1 m (3,25 ft) MPC 3/8 in DI x 5/8 in DE paquete de 10
17880687 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) MPC 3/8 in DI x 5/8 in DE paquete de 10
17860637 TPE 374, 5 m (16,4 ft) MPC 3/8 in DI x 5/8 in DE paquete de 10
17810697 TPE 374, 1 m (3,25 ft) Luer 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17800697 TPE 374, 5 m (16,4 ft) Luer 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17820697 TPE 374, 1 m (3,25 ft) MPC 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17830647 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) MPC 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17800647 TPE 374, 5 m (16,4 ft) MPC 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17890567 TPE 374, 1 m (3,25 ft) Luer 1/8 in DI x 1/4 in DE paquete de 10
17820647 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) Luer 1/8 in DI x 1/4 in DE paquete de 10
17840647 TPE 374, 5 m (16,4 ft) Luer 1/8 in DI x 1/4 in DE paquete de 10
17850647 TPE 374, 1 m (3,25 ft) MPX 1,2 in DI x 3/4 in DE paquete de 10
17860647 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) MPX 1,2 in DI x 3/4 in DE paquete de 10
17810577 TPE 374, 5 m (16,4 ft) MPX 1,2 in DI x 3/4 in DE paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17890687 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH31117.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00€
    546.44€ / paquete de 10
    Ahorro 123.56€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
Los productos de ensamble de transferencia de fluidos estándar se interconectan con Thermo Scientific estándar Labtainer BPC, Productainer BPC, biorreactores de un solo uso, mezcladores y fermentadores directamente en el taller para ofrecer un conjunto completo e integral de productos de un solo uso para satisfacer las necesidades de sus instalaciones o procesos.
  • Un conjunto de productos en stock reduce la cantidad de unidades de mantenimiento de stock (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce los requisitos de almacenamiento de productos.
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producido en condiciones cGMP en ISO 7 áreas limpias para garantizar un alto nivel de calidad
  • Caracterizado mediante ISO , USP , EP, y ASTM métodos de prueba para validar el rendimiento
  • Una dosis de irradiación de 25-40 kGy proporciona un SAL mínimo de 10 -6 para las  superficies de contacto del producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 1/4 in x 7/16 in DE
Estilo de los tubos 6,35 mm (1/4 in) de diámetro interior; 11,11 mm (7/16 in) de diámetro exterior; TPE 374; 2,5 m (8,2 pies); Luer
Tipos de conector Luer
Tipo de producto Juego de extensión
Tamaño de los tubos TPE 374, 2,5 m (8,2 ft)