Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de transferencia de fluido, juego de adaptadores
Código de producto. 17890647 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
De MPX a MPC
Luer a MPC
MPX/MPC
PMC/MPX
Tamaño de los tubos:
C-Flex 374, 2 m (6,6 ft)
C-Flex 374, 2 m (78,7 in)
TPE 374, 1 m (3,28 ft)
TPE 374, 2 m (6,6 ft)
TPE 374, 2 m (78,7 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
17890647 De MPX a MPC C-Flex 374, 2 m (6,6 ft) paquete de 10
17850577 Luer a MPC TPE 374, 1 m (3,28 ft) paquete de 10
17870647 Luer a MPC TPE 374, 2 m (6,6 ft) paquete de 10
17830577 De MPX a MPC TPE 374, 2 m (78,7 in) paquete de 10
17870577 De MPX a MPC TPE 374, 2 m (6,6 ft) paquete de 10
17860577 De MPX a MPC C-Flex 374, 2 m (78,7 in) paquete de 10
17800587 MPX/MPC TPE 374, 2 m (78,7 in) paquete de 10
17800657 MPX/MPC TPE 374, 2 m (6,6 ft) paquete de 10
17830657 PMC/MPX TPE 374, 2 m (78,7 in) paquete de 10
17840657 PMC/MPX TPE 374, 2 m (6,6 ft) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17890647 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH31126.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00€
    624.21€ / paquete de 10
    Ahorro 110.79€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
Los productos de ensamble de transferencia de fluidos estándar se interconectan con Thermo Scientific estándar Labtainer BPC, Productainer BPC, biorreactores de un solo uso, mezcladores y fermentadores directamente en el taller para ofrecer un conjunto completo e integral de productos de un solo uso para satisfacer las necesidades de sus instalaciones o procesos.
  • Un conjunto de productos en stock reduce la cantidad de unidades de mantenimiento de stock (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce los requisitos de almacenamiento de productos.
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producido en condiciones cGMP en ISO 7 áreas limpias para garantizar un alto nivel de calidad
  • Caracterizado mediante ISO , USP , EP, y ASTM métodos de prueba para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de los tubos 6,35 mm (1/4 in) Diámetro interior x 11,11 mm (7/16 in) Diámetro exterior hasta 12,7 mm (1/2 in) Diámetro interior x 19,05 mm (3/4 in) Diámetro exterior; TPE 374; 2 m (6,6 pies); MPX a MPC
Tipos de conector De MPX a MPC
Tipo de producto Juego de adaptadores
Tamaño de los tubos C-Flex 374, 2 m (6,6 ft)