Learn More
Flugestone, TRC
Código de producto. 30389776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30389776 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30389776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4896901MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorogestone (Flugestone)
CAS 337-03-1
Fórmula molecular C21H29FO4
Cantidad 1 mg
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-, (11β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy- (7CI,8CI), Progesterone, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy- (6CI), (11β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxyprogesterone, Fluorogestone, NSC 79327
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29FO4/c1-12(23)20(26)9-7-15-16-5-4-13-10-14(24)6-8-18(13,2)21(16,22)17(25)11-19(15,20)3/h10,15-17,25-26H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?/m0/s1
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetil-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 364.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.451