Learn More
Flufenpyr, TRC
Código de producto. 30137084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137084 500 mg 500 miligramos
30133773 50 mg 50 miligramos
30006420 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF498675500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188490-07-5
Fórmula molecular C14 H9 Cl F4 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 380.68
Sinónimo Acetic acid, [2-chloro-4-fluoro-5-[5-methyl-6-oxo-4-(trifluoromethyl)-1(6H)-pyridazinyl]phenoxy]- (9CI), 2-[2-Chloro-4-fluoro-5-[5-methyl-6-oxo-4-(trifluoromethyl)-1(6H)-pyridazinyl]phenoxy]acetic acid, Flufenpyr
Nombre IUPAC 2-[2-cloro-4-fluoro-5-[5-metil-6-oxo-4-(trifluorometil)piriidazina-1-il]fenoxi]ácido acético
SMILES CC1=C(C=NN(C1=O)c2cc(OCC(=O)O)c(Cl)cc2F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flufenpyr
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF4N2O4/c1-6-7(14(17,18)19)4-20-21(13(6)24)10-3-11(25-5-12(22)23)8(15)2-9(10)16/h2-4H,5H2,1H3,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.0187