Learn More
Flufenpir-etilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313705 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313705 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13713000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flufenpyr-ethyl
CAS 188489-07-8
Nombres de analitos o componentes Flufenpyr-ethyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H13 Cl F4 N2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClF4N2O4/c1-3-26-14(24)7-27-13-5-12(11(18)4-10(13)17)23-15(25)8(2)9(6-22-23)16(19,20)21/h4-6H,3,7H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)COc1cc(N2N=CC(=C(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl
Nombre IUPAC 2-[2-cloro-4-fluoro-5-[5-metil-6-oxo-4-(trifluorometil)piridazin-1-il]fenoxi]acetato de etilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 408.73
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.05 g/mol