Learn More
Flufenoxistrobina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flufenoxystrobin |
| CAS | 918162-02-4 |
| Fórmula molecular | C19 H16 Cl F3 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 2-[[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, Fenoxystrobin, Flufenoxystrobin, SYP 3759 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16ClF3O4/c1-25-11-15(18(24)26-2)14-6-4-3-5-12(14)10-27-17-8-7-13(9-16(17)20)19(21,22)23/h3-9,11H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COC=C(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]metil]fenil]-3-metoxiprop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 400.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.0689 |