Learn More
Flufenoxuron, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16604544 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16604544 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16604544 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1742100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flufenoxuron
CAS 101463-69-8
% máx. CAS ≤ 100%
Beilstein 8398323
Color Blanco
Punto de fusión 169°C to 172°C
Sinónimo N-{4-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenylaminocarbonyl}-2,6-difluoro-benzamide
Peso molecular (g/mol) 488.77 g/mol