Learn More
Ácido flufenámico, TRC
Código de producto. 30008548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008548 50 mg 50 miligramos
30006407 5 g 5 g
30004971 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF43500050MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-78-9
Fórmula molecular C14 H10 F3 N O2
Peso molecular (g/mol) 281.23
Sinónimo Flufenamic Acid, Etofenamate Imp. A (EP), 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]benzoic acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid, 3'-Trifluoromethyl-N-phenylanthranilic acid, 3'-Trifluoromethyldiphenylamine-2-carboxylic acid, ANT-1, Achless, Ansatin, Arlef, CI 440, CN 27544, Flufenamic acid, Fluphenamic acid, Fullsafe, INF 1837, Meralen, Movilizin, N-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid, N-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminobenzoic acid, N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]anthranilic acid, NSC 219007, NSC 82699, Paraflu, Parlef, Parlif, Pinox, Plostene, Ristogen, Sastridex, Surika, Tecramine
Nombre IUPAC ácido 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flufenamic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.0664
Porcentaje de pureza >95%