Learn More
Tocris Bioscience™ Flufenamic acid
Código de producto. 18742784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18742784 50 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18742784 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4522/50
Calcium-activated chloride channel blocker; NSAID. Also activates TRPC6
Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Inhibits calcium-activated chloride channels (CaCCs). Also increases currents through TRPC6 channels and inhibits currents through TRPC3 and TRPC7 channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flufenamic acid
CAS 530-78-9
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C14H10F3NO2
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.23
Pureza >99%
Peso molecular 281.234