Learn More
Ácido flufenámico, Mikromol™
Descripción
Ácido flufenámico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flufenamic Acid |
| CAS | 530-78-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Flufenamic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H10 F3 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Flufenamic Acid, Etofenamate Imp. A (EP), 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]benzoic acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid, 3'-Trifluoromethyl-N-phenylanthranilic acid, 3'-Trifluoromethyldiphenylamine-2-carboxylic acid, ANT-1, Achless, Ansatin, Arlef, CI 440, CN 27544, Flufenamic acid, Fluphenamic acid, Fullsafe, INF 1837, Meralen, Movilizin, N-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminobenzoic acid, N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]anthranilic acid, NSC 219007, NSC 82699, Paraflu, Parlef, Parlif, Pinox, Plostene, Ristogen, Sastridex, Surika, Tecramine, N-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid, Etofenamate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20) |
| SMILES | O=C(O)C=1C=CC=CC1NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoico |
| Mostrar más |