Learn More
Éster metílico del ácido flufenámico, Mikromol™
Descripción
Éster metílico del ácido flufenámico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flufenamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2765-91-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Flufenamic Acid Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H12 F3 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Flufenamic Acid Methyl Ester, 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid methyl ester, Anthranilic acid, N-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)-, methyl ester (7CI,8CI), Flufenamic acid methyl ester, Methyl flufenamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12F3NO2/c1-21-14(20)12-7-2-3-8-13(12)19-11-6-4-5-10(9-11)15(16,17)18/h2-9,19H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoato de metilo |
| Mostrar más |