Learn More
Éster isopropílico del ácido flufenámico, Mikromol™
Código de producto. 30051566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051566 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0410.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico del ácido flufenámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flufenamic Acid Isopropyl Ester
CAS 68749-59-7
Nombres de analitos o componentes Flufenamic Acid Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 F3 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flufenamic Acid Isopropyl Ester, 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16F3NO2/c1-11(2)23-16(22)14-8-3-4-9-15(14)21-13-7-5-6-12(10-13)17(18,19)20/h3-11,21H,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 323.31
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1133 g/mol