Learn More
Glucuronuro ácido flufenámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flufenamic Acid Glucuronide |
| CAS | 87816-74-8 |
| Fórmula molecular | C20H18F3NO8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate]-beta-D-glucopyranuronic Acid; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18F3NO8/c21-20(22,23)9-4-3-5-10(8-9)24-12-7-2-1-6-11(12)18(30)32-19-15(27)13(25)14(26)16(31-19)17(28)29/h1-8,13-16,19,24-27H,(H,28,29)/t13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2Nc3cccc(c3)C(F)(F)F)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 457.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 457.0985 |