Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido flufenámico, 97 %
Código de producto. 10144420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10144420 10 g Frasco de vidrio 10 g
10713551 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10144420 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 165920100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 530-78-9 | C14H10F3NO2 | 281.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-78-9
Fórmula molecular C14H10F3NO2
Peso molecular (g/mol) 281.22
Número MDL MFCD00002422
Clave InChI LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo flufenamic acid, fluphenamic acid, nichisedan, achless, arlef, flufacid, fullsafe, lanceat, paraflu, plostene
PubChem CID 3371
ChEBI CHEBI:42638
Nombre IUPAC ácido 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flufenamic acid
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 132°C to 135°C
Color Gris verdoso a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(CF3C6H4NH)C6H4CO2H
Cantidad 10 g
Beilstein 14, III, 905
Índice Merck 15, 4163
Información de solubilidad Solubility in water: 0.0265g/L (37°C). Other solubilities: soluble in ethanol (6.9g/L at 37°C),chloroform,(19g/L at 37°C),dmso,cyclohexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Flufenamic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.