Learn More
Flufenacet-ácido oxalámico (OA) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324540 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324540 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13711020AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flufenacet-oxalat (OA)
CAS 201668-31-7
Nombres de analitos o componentes Flufenacet-oxalat (OA)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 F N O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12FNO3/c1-7(2)13(10(14)11(15)16)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
SMILES CC(C)N(C(=O)C(=O)O)c1ccc(F)cc1
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-fluoro-N-propan-2-ilanilino)-2-oxoacético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 225.22
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0801 g/mol