Learn More
Flufenacet-ácido etanosulfónico (AEE) sódico 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326534 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326534 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13711017AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flufenacet ethane sulfonic acid ESA sodium salt
CAS 947601-87-8
Nombres de analitos o componentes Flufenacet ethane sulfonic acid ESA sodium salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H13 F N O4 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14FNO4S.Na/c1-8(2)13(11(14)7-18(15,16)17)10-5-3-9(12)4-6-10;/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1ccc(F)cc1
Nombre IUPAC sodio;2-(4-fluoro-N-propan-2-ilanilino)-2-oxoetanosulfonato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 297.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0447 g/mol