Learn More
Sal sódica de Flufenacet ESA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flufenacet ethane sulfonic acid ESA sodium salt |
| CAS | 947601-87-8 |
| Fórmula molecular | C11 H13 F N O4 S . Na |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA) sodium, Ethanesulfonic acid, 2-[(4-fluorophenyl)(1-methylethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14FNO4S.Na/c1-8(2)13(11(14)7-18(15,16)17)10-5-3-9(12)4-6-10;/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | sodio;2-(4-fluoro-N-propan-2-ilanilino)-2-oxoetanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 297.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.0447 |