Learn More
Sal sódica de Flufenacet ESA, TRC
Código de producto. 30392315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30392315 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30392315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59942850MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Flufenacet ethane sulfonic acid ESA sodium salt
CAS 947601-87-8
Fórmula molecular C11 H13 F N O4 S . Na
Cantidad 50 mg
Sinónimo Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA) sodium, Ethanesulfonic acid, 2-[(4-fluorophenyl)(1-methylethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14FNO4S.Na/c1-8(2)13(11(14)7-18(15,16)17)10-5-3-9(12)4-6-10;/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1ccc(F)cc1
Nombre IUPAC sodio;2-(4-fluoro-N-propan-2-ilanilino)-2-oxoetanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 297.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0447
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.