Learn More
Flufenacet-13C6, TRC
Código de producto. 30397574
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397574 0.5 mg 0.50 miligramo
30393686 10 mg 10 miligramos
30398384 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5994220.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flufenacet-13C6
Fórmula molecular C813C6H13F4N3O2S
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo Fluthiamid-13C6, Fluthiamide-13C6, Thiafluamide-13C6, BAY-FOE 5043-13C6, Define DF-13C6, FOE 5043-13C6, N-(4-Fluorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2-[[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]oxy]acetamide-13C6
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13F4N3O2S/c1-8(2)21(10-5-3-9(15)4-6-10)11(22)7-23-13-20-19-12(24-13)14(16,17)18/h3-6,8H,7H2,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,9+1,10+1
SMILES O=C(N(C(C)C)[13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C](F)[13C]([H])=[13C]1[H])COC2=NN=C(C(F)(F)F)S2
Nombre IUPAC N-(4-fluorofenil-1,2,3,4,5,6-13C6)-N-isopropil-2-((5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol-2-il)oxi)acetamida
Peso molecular (g/mol) 369.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.09