Learn More
Fluensulfone, MedChemExpress
Código de producto. 16486857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486857 5 mg 5 miligramos
16470126 2 mg 2 miligramos
16422976 25 mg 25 miligramos
16404158 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107771
MedChemExpress Fluensulfone is a new nematicide for chemical control of plant parasitic nematodes.
Fluensulfone is a new nematicide for chemical control of plant parasitic nematodes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluensulfone
Forma física Solid
CAS 318290-98-1
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5ClF3NO2S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo MCW-2
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (342.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.73 mg/mL (2.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES F/C(F)=C(F)\CCS(=O)(C1=NC=C(Cl)S1)=O
Peso molecular (g/mol) 291.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.7
Porcentaje de pureza 98.75%