Learn More
Fluensulfona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324999 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324999 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13710900AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluensulfone
CAS 318290-98-1
Nombres de analitos o componentes Fluensulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 Cl F3 N O2 S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Thiazole, 5-chloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-butenyl)sulfonyl]- (9CI), 5-Chloro-2-[(3,4,4-trifluorobut-3-en-1-yl)sulfonyl]-1,3-thiazole, Fluensulfone, MCW 2, Thiazole, 5-chloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-buten-1-yl)sulfonyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClF3NO2S2/c8-5-3-12-7(15-5)16(13,14)2-1-4(9)6(10)11/h3H,1-2H2
SMILES FC(=C(F)CCS(=O)(=O)c1ncc(Cl)s1)F
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(3,4,4-trifluorobut-3-enilsulfonil)-1,3-tiazol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 291.7
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.9402 g/mol