Learn More
Fluenetil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluenetil (Lambrol) |
| CAS | 4301-50-2 |
| Fórmula molecular | C16 H15 F O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Biphenylacetic acid, 2-fluoroethyl ester (8CI), Acetic acid, 4-biphenylyl-, 2-fluoroethyl ester (7CI), Ethanol, 2-fluoro-, 4-biphenylacetate (8CI), Fluenethyl, Fluenetil, Lambrol, M 2060, Mytrol, TH 367-1, β-Fluoroethyl 4-biphenylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15FO2/c17-10-11-19-16(18)12-13-6-8-15(9-7-13)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-12H2 |
| SMILES | FCCOC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-fenilfenil)acetato de 2-fluoroetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 258.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1056 |