Learn More
Fluenetil, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30320506 10 mg
1 options
Código de producto. 30320506 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC13710000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluenetil (Lambrol)
CAS 4301-50-2
Nombres de analitos o componentes Fluenetil (Lambrol)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 F O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 4-Biphenylacetic acid, 2-fluoroethyl ester (8CI), Acetic acid, 4-biphenylyl-, 2-fluoroethyl ester (7CI), Ethanol, 2-fluoro-, 4-biphenylacetate (8CI), Fluenethyl, Fluenetil, Lambrol, M 2060, Mytrol, TH 367-1, β-Fluoroethyl 4-biphenylacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15FO2/c17-10-11-19-16(18)12-13-6-8-15(9-7-13)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-12H2
Tipo de solución Neat
SMILES FCCOC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(4-fenilfenil)acetato de 2-fluoroetilo
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 258.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1056 g/mol