Learn More
Fludioxonil, TRC
Código de producto. 30004073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004073 5 g 5 g
17953315 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4270005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131341-86-1
Fórmula molecular C12 H6 F2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 248.18
Sinónimo 1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)- (9CI, ACI), 4-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile (ACI), Beret Gold, Celeste, CGA 173506, Fludioxonil, Geoxe, Maxim, Maxim (pesticide), Maxim 4FS, Maxim PSP, Maxin XL, Saphire, Savior, Scholar, Seibia, Spirato, Spirato 480 FS
Nombre IUPAC 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirol-3-carbonitrilo
SMILES FC1(F)Oc2cccc(c2O1)c3c[nH]cc3C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fludioxonil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6F2N2O2/c13-12(14)17-10-3-1-2-8(11(10)18-12)9-6-16-5-7(9)4-15/h1-3,5-6,16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0397
Porcentaje de pureza >95%