Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fludioxonil |
| CAS | 131341-86-1 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Fórmula lineal | C12H6F2N2O2 |
| Beilstein | 8393936 |
| Color | Amarillo |
| Punto de fusión | 199.8°C |
| Sinónimo | 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
| Peso molecular (g/mol) | 248.2 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |