Learn More
Fludazonium chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16470736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470736 20 mg 20 miligramos
16443209 1 mg 1 miligramo
16422428 5 mg 5 miligramos
16400229 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00181
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Fludazonium chloride (R23633) is an anti-fungal agent, which can be used in the treatment and prevention of superficial and systemic fungal infections.
Fludazonium chloride (R23633) is an anti-fungal agent, which can be used in the treatment and prevention of superficial and systemic fungal infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fludazonium chloride
Forma física Solid
CAS 53597-28-7
Color Blanco
Cantidad 20 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H20Cl5FN2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo R23633
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)C[N+]2=CN(CC(C3=CC=C(Cl)C=C3Cl)OCC4=CC=C(Cl)C=C4Cl)C=C2.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 588.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.71
Porcentaje de pureza 97.0%