Learn More
Fludarabina, TRC
Código de producto. 30136192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136192 100 mg 100 miligramos
30133679 25 mg 25 miligramos
30011468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF425000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21679-14-1
Fórmula molecular C10 H12 F N5 O4
Peso molecular (g/mol) 285.23
Sinónimo 9H-Purin-6-amine, 9-β-D-arabinofuranosyl-2-fluoro-, Adenine, 9-β-D-arabinofuranosyl-2-fluoro- (8CI), 9-β-D-Arabinofuranosyl-2-fluoro-9H-purin-6-amine, 2-Fluoro Ara-A, 2-Fluoro-9-β-D-arabinofuranosyladenine, 2-Fluoroadenine arabinoside, 2F-Ara-A, 9-β-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, 9-β-D-Arabinosyl-2-fluoroadenine, F-ara-A, Fludarabine, NSC 118218, NSC 118218H
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoropurina-9-il)-5-(hidroximetilooxolano-3,4-diol
SMILES Nc1nc(F)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fludarabine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12FN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.0873
Porcentaje de pureza >95%