Learn More
Fosfato de fludarabina, TRC
Código de producto. 30138221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138221 1 g 1 g
30004321 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4250051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75607-67-9
Fórmula molecular C10 H13 F N5 O7 P
Peso molecular (g/mol) 365.21
Sinónimo Fludarabine phosphate, 2-Fluoro-9-(5-O-phosphono-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine
Nombre IUPAC [(2R,3S,4S,5R)-5-(6-amino-2-fluoropurina-9-il)-3,4-dihidroxioxiolán-2-il]fosfato de metil dihidrógeno
SMILES Nc1nc(F)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fludarabine phosphate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13FN5O7P/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.0537