Learn More
Fludarabine phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16478066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478066 100 mg 100 miligramos
16458328 10 mg 10 miligramos
16414217 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0028
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Fludarabine (phosphate) is an analogue of adenosine and deoxyadenosine, which is able to compete with dATP for incorporation into DNA and inhibit DNA synthesis.
Fludarabine (phosphate) is an analogue of adenosine and deoxyadenosine, which is able to compete with dATP for incorporation into DNA and inhibit DNA synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fludarabine phosphate
CAS 75607-67-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13FN5O7P
Cantidad 100 mg
Sinónimo NSC 118218 phosphate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.82 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (13.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C=N2)=NC(F)=N1
Peso molecular (g/mol) 365.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death