Learn More
Fludarabina, Mikromol™
Código de producto. 30050826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050826 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050826 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3428.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fludarabina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Fludarabine
CAS 21679-14-1
Nombres de analitos o componentes Fludarabine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 F N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9H-Purin-6-amine, 9-beta-D-arabinofuranosyl-2-fluoro-, Adenine, 9-beta-D-arabinofuranosyl-2-fluoro- (8CI), 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoro-9H-purin-6-amine, 2-Fluoro Ara-A, 2-Fluoro-9-beta-D-arabinofuranosyladenine, 2-Fluoroadenine arabinoside, 2F-Ara-A, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, 9-beta-D-Arabinosyl-2-fluoroadenine, F-ara-A, Fludarabine, NSC 118218, NSC 118218H, Fludarabine Phosphate Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12FN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1
SMILES Nc1nc(F)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoropurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 285.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.0873 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.