Learn More
Fludarabine, MedChemExpress
Descripción
Fludarabine (NSC 118218) is a DNA synthesis inhibitor and a fluorinated purine analogue with antineoplastic activity in lymphoproliferative malignancies. Fludarabine inhibits the cytokine-induced activation of STAT1 and STAT1-dependent gene transcription in normal resting or activated lymphocytes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fludarabine |
| CAS | 21679-14-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H12FN5O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | F-ara-A NSC 118218 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (87.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC(F)=NC2=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O |
| Peso molecular (g/mol) | 285.23 |
| Mostrar más |