Learn More
Flucitosina, Mikromol™
Código de producto. 17962526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17962526 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17962526 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0355.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Flucitosina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorocytosine
CAS 2022-85-7
Nombres de analitos o componentes 5-Fluorocytosine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H4 F N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Flucytosine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1F
Nombre IUPAC 4-amino-5-fluoro-1H-pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 129.09
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0338 g/mol