Learn More
Flucytosine, MedChemExpress
Código de producto. 16452059
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452059 1 g 1 g
16430788 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452059 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0139
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Flucytosine (5-Fluorocytosine, 5-FC, Ancobon), a fluorinated pyrimidine analogue, is an antifungal drug.
Flucytosine (5-Fluorocytosine, 5-FC, Ancobon), a fluorinated pyrimidine analogue, is an antifungal drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flucytosine
Forma física Solid
CAS 2022-85-7
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H4FN3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 5-Fluorocytosine NSC 103805 Ro 2-9915
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (129.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (51.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=C(F)C(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 129.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.09
Porcentaje de pureza 99.77%