Learn More
Flucitosina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluorocytosine |
| CAS | 2022-85-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Fluorocytosine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H4 F N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Flucytosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | NC1=NC(=O)NC=C1F |
| Mostrar más |