Learn More
Flucitosina 2,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Description
Flucitosina 2,0 mg/ml en metanol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluorocytosine |
| CAS | 2022-85-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Fluorocytosine |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C4 H4 F N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Flucytosine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9) |
| SMILES | NC1=NC(=O)NC=C1F |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5-fluoro-1 H-pirimidin-2-ona |
| Show More |