Learn More
Flucicloxurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322257 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322257 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13698500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flucycloxuron
CAS 113036-88-7
Nombres de analitos o componentes Flucycloxuron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H20 Cl F2 N3 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo A 1335, Andalin, Andalin DC 25, DU 319722, Flucycloxuron, N-[[[4-[[[[(4-Chlorophenyl)cyclopropylmethylene]amino]oxy]methyl]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, OMS 3041, PH 70-23, UBI-A 1335, N-[[[4-[[[[(4-chlorophenyl)cyclopropylmethylene]amino]oxy]methyl]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-Benzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C25H20ClF2N3O3/c26-18-10-8-17(9-11-18)23(16-6-7-16)31-34-14-15-4-12-19(13-5-15)29-25(33)30-24(32)22-20(27)2-1-3-21(22)28/h1-5,8-13,16H,6-7,14H2,(H2,29,30,32,33)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(CON=C(C3CC3)c4ccc(Cl)cc4)cc2
Nombre IUPAC N-[[4- (4-clorofenil)-ciclopropilmetilideno]amino]oximetil]fenil]carbamoil]-2,6-difluorobenzamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 483.89
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.1161 g/mol