Learn More
Fluconazol, Mikromol™
Código de producto. 18001940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18001940 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18001940 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0235.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fluconazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluconazole
CAS 86386-73-4
Nombres de analitos o componentes Fluconazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H12 F2 N6 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 306.27
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306,1041 g/mol