Learn More
Fluconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16488086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488086 100 mg 100 miligramos
16422016 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Fluconazole (UK-49858) is a triazole antifungal agent with excellent activities against a broad range of fungi, especially against Candida albicans. Fluconazole inhibits C. albicans and Candida kefyr with IC99s range from 0.20 μg/mL to 0.39 μg/mL.
Fluconazole (UK-49858) is a triazole antifungal agent with excellent activities against a broad range of fungi, especially against Candida albicans. Fluconazole inhibits C. albicans and Candida kefyr with IC99s range from 0.20 μg/mL to 0.39 μg/mL.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluconazole
Forma física Powder
CAS 86386-73-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12F2N6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo UK-49858
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (326.51 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (6.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C(O)(CN2C=NC=N2)CN3C=NC=N3)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 306.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.27
Porcentaje de pureza 99.21%