Learn More
Fluconazol, LoGiCal
Código de producto. 30462777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462777 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462777 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0235.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluconazole
CAS 86386-73-4
Nombres de analitos o componentes Fluconazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H12 F2 N6 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 306.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306,1041 g/mol