Learn More
Fluconazol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluconazole-D4 |
| CAS | 1124197-58-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 2H4 H8 F2 N6 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Fluconazole D4 (bismethylene D4), 1H-1,2,4-Triazole-1-ethan-β,β-d2-ol, α-(2,4-difluorophenyl)-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-d2)- (ACI), α-(2,4-Difluorophenyl)-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-d2)-1H-1,2,4-triazole-1-ethan-β,β-d2-ol (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(n1cncn1)C(O)(c2ccc(F)cc2F)C([2H])([2H])n3cncn3 |
| Nombre IUPAC | 1,1,3,3-tetradeuterio-2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 310.3 |
| Mostrar más |