Learn More
Fluconazole, 99%, Thermo Scientific™
Fluconazole, CAS # 86386-73-4, is a synthetic triazole with antifungal activity against some species of Candida. It also shows inhibitory activity against cytochrome P-450 enzymes and it is a demethylase.
91.65€ - 1036.00€
| CAS | 86386-73-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C13H12F2N6O |
| Peso molecular (g/mol) | 306.277 |
| Número MDL | MFCD00274549 |
| Clave InChI | RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol |
| PubChem CID | 3365 |
| ChEBI | CHEBI:46081 |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15454479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.03 |
1g |
102.00€ 91.65€ / 1 g Ahorro 10.35€ 10% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15464479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.06 |
5g |
334.00€ 300.65€ / 5 g Ahorro 33.35€ 9% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15474479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.14 |
25g |
1036.00€
25 g |
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 86386-73-4 | |
| 306.277 | |
| RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N | |
| 3365 | |
| 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| C13H12F2N6O | |
| MFCD00274549 | |
| fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol | |
| CHEBI:46081 | |
| C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O |
Especificaciones
| Fluconazole | |
| 1.05 | |
| MFCD00274549 | |
| fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol | |
| RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol | |
| 3365 | |
| 306.27 |
| 86386-73-4 | |
| C13H12F2N6O | |
| 14,4122 | |
| Soluble indimethylsulfoxide and ethanol. | |
| C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O | |
| 306.277 | |
| CHEBI:46081 | |
| 99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P264b-P270-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H360D
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ4810000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Fluconazole
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Fluconazole