Learn More
Fluconazol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312546 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312546 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13697500AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluconazole
CAS 86386-73-4
Nombres de analitos o componentes Fluconazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H12 F2 N6 O
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 306.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 306,1041 g/mol