Learn More
Flucofurón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flucofuron |
| CAS | 370-50-3 |
| Fórmula molecular | C15 H8 Cl2 F6 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Urea, N,N'-bis[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, N,N'-Bis[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 4,4'-Dichloro-3,3'-bis(trifluoromethyl)carbanilide, Flucofenuron, Flucofuron, Mitin N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H8Cl2F6N2O/c16-11-3-1-7(5-9(11)14(18,19)20)24-13(26)25-8-2-4-12(17)10(6-8)15(21,22)23/h1-6H,(H2,24,25,26) |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 417.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.9918 |