Learn More
Flucloxacillin Sodium, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C19H16ClFN3NaO5S |
| Peso molecular | 475.85 |
| Clave InChI | OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M |
| SMILES | [Na+].CC1=C(C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl |
| Nombre IUPAC | sodium (2S,5R,6R)-6-[3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-amido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Tipo de producto | Metabolite∣API |
| Cantidad | 1 g |
| Peso molecular (g/mol) | 475.85 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |