Learn More
Flucloxacillin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16428046
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428046 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428046 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0246A
MedChemExpress Flucloxacillin sodium is an active antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria.
Flucloxacillin sodium is an active antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flucloxacillin sodium
Forma física Solid
CAS 1847-24-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16ClFN3NaO5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (210.15 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.15 mM)
SMILES O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC(C(C(C(C(F)=CC=C3)=C3Cl)=NO4)=C4C)=O)([H])SC1(C)C)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 475.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.85
Porcentaje de pureza 98.0%