Learn More
Flucloraminopir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluchloraminopyr |
| CAS | 2445980-81-2 |
| Fórmula molecular | C8H7Cl2FN2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Fluchloraminopyr, (2R)-2-[(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]propanoic acid, Propanoic acid, 2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, (2R)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7Cl2FN2O3/c1-2(8(14)15)16-7-4(10)5(12)3(9)6(11)13-7/h2H,1H3,(H2,12,13)(H,14,15)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](Oc1nc(F)c(Cl)c(N)c1Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-(4-amino-3,5-dicloro-6-fluoropiridin-2-il)oxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 269.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.9818 |