Learn More
Flucloraminopir-tefuril, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluchloraminopyr-tefuryl |
| CAS | 2445983-82-2 |
| Fórmula molecular | C13H15Cl2FN2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Fluchloraminopyr-tefuryl, (Tetrahydro-2-furanyl)methyl (2R)-2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]propanoate, Propanoic acid, 2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15Cl2FN2O4/c1-6(13(19)21-5-7-3-2-4-20-7)22-12-9(15)10(17)8(14)11(16)18-12/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,17,18)/t6-,7?/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](Oc1nc(F)c(Cl)c(N)c1Cl)C(=O)OCC2CCCO2 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-(4-amino-3,5-dicloro-6-fluoropiridin-2-il)oxipropanoato de oxolan-2-ilmetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 353.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.0393 |