Learn More
Flucarbazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flucarbazone |
| CAS | 145026-88-6 |
| Fórmula molecular | C12H11F3N4O6S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,5-Dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-[[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide, Everest 2.0 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11F3N4O6S/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15/h3-6H,1-2H3,(H,17,20) |
| SMILES | O=C1N(C)C(OC)=NN1C(NS(C2=CC=CC=C2OC(F)(F)F)(=O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | 3-metoxi-4-metil-5-oxo-N-((2-(trifluorometoxi)fenil)sulfonil)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 396.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.04 |