Description
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Specifications
Specifications
| Envase | Glass Bottle |
| CAS | 181274-17-9 |
| Forma física | Sólido |
| Industry Type | HERBICIDAS |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |