Learn More
Flucarbazona-sodio, TRC
Código de producto. 30005232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005232 250 mg 250 miligramos
17950695 100 mg 100 miligramos
17934855 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005232 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF421125250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181274-17-9
Fórmula molecular C12 H10 F3 N4 O6 S . Na
Peso molecular (g/mol) 418.28
Sinónimo Flucarbazone Sodium, 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, 4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-[[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl]-, sodium salt (9CI), BAY-MKH 6562, Everest, Flucarbazone-sodium, MKH 6562, SJO 0498, 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, 4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-[[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl]-, sodium salt (1:1)
Nombre IUPAC sodio; (3-metaxi-4-metil-5-oxo-1,2,4-triazola-1-carbonil)-[2-(trifluorometoxi)fenil]sulfonilazaniuro
SMILES [Na+].COC1=NN(C(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ccccc2OC(F)(F)F)C(=O)N1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flucarbazone-sodium
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11F3N4O6S.Na/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15;/h3-6H,1-2H3,(H,17,20);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.0171